Documentos Principais
BCR339
6H-Benzo[cd]pyren-6-one
BCR®, certified reference material
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C19H10O
Número CAS:
Peso molecular:
254.28
Beilstein:
2052940
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
grau
certified reference material
Agency
BCR®
fabricante/nome comercial
JRC
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C1c2cccc3ccc4ccc5cccc1c5c4c23
InChI
1S/C19H10O/c20-19-14-5-1-3-11-7-9-13-10-8-12-4-2-6-15(19)17(12)18(13)16(11)14/h1-10H
chave InChI
CLIKSBRDCNSYNO-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
For more information please see:
BCR339
Informações legais
BCR is a registered trademark of European Commission
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)