D31206
Dibenz[a,c]anthracene
97%
Sinônimo(s):
1,2:3,4-Dibenzanthracene
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
Formulário
powder
p.e.
518 °C (lit.)
pf
205-207 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
c1ccc2cc3c4ccccc4c5ccccc5c3cc2c1
InChI
1S/C22H14/c1-2-8-16-14-22-20-12-6-4-10-18(20)17-9-3-5-11-19(17)21(22)13-15(16)7-1/h1-14H
chave InChI
RAASUWZPTOJQAY-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)