Documentos Principais
BCR165
Latex spheres
BCR®, certified reference material, 2 μm particle size
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
certified reference material
Agency
BCR®
descrição
parameter of the calibration line 2.223 0.013
Formulário
particles
fabricante/nome comercial
JRC
tamanho de partícula
2 μm
aplicação(ões)
general analytical
Formato
neat
Descrição geral
Nominal 2 μm latex (0.02% solids)
Embalagem
Vial containing 2 mL of an aqueous suspension of latex spheres.
Nota de análise
For more information please see:
BCR165
Informações legais
BCR is a registered trademark of European Commission
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)