Key Documents
BCR139
Benzo[ghi]fluoranthene
BCR®, certified reference material
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C18H10
Número CAS:
Peso molecular:
226.27
Beilstein:
2047005
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
grau
certified reference material
Agency
BCR®
fabricante/nome comercial
JRC
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
c1cc2ccc3ccc4cccc5c(c1)c2c3c45
InChI
1S/C18H10/c1-3-11-7-9-13-10-8-12-4-2-6-15-14(5-1)16(11)18(13)17(12)15/h1-10H
chave InChI
YEIHPPOCKIHUQJ-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
For more information please see:
BCR139
Informações legais
BCR is a registered trademark of European Commission
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)