BCR052
Benzo[ghi]perylene
BCR®, certified reference material
Sinônimo(s):
1,12-Benzoperylene
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
Agency
BCR®
Ensaio
>99.7%
fabricante/nome comercial
JRC
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
p.e.
>500 °C (lit.)
pf
277-279 °C (lit.)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
c1cc2ccc3ccc4ccc5cccc6c(c1)c2c3c4c56
InChI
1S/C22H12/c1-3-13-7-9-15-11-12-16-10-8-14-4-2-6-18-17(5-1)19(13)21(15)22(16)20(14)18/h1-12H
chave InChI
GYFAGKUZYNFMBN-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
BCR052
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)