B9050
Benoxinate hydrochloride
meets USP testing specifications
Sinônimo(s):
2-(Diethylamino)ethyl 4-amino-3-butoxybenzoate hydrochloride, 4-Amino-3-butoxybenzoic acid diethylaminoethyl ester, Oxybuprocaine hydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
Agency
USP/NF
meets USP testing specifications
Nível de qualidade
Formulário
solid
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].CCCCOc1cc(ccc1N)C(=O)OCCN(CC)CC
InChI
1S/C17H28N2O3.ClH/c1-4-7-11-21-16-13-14(8-9-15(16)18)17(20)22-12-10-19(5-2)6-3;/h8-9,13H,4-7,10-12,18H2,1-3H3;1H
chave InChI
PRGUDWLMFLCODA-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... SCN10A(6336) , SCN11A(11280) , SCN1A(6323) , SCN2A(6326) , SCN3A(6328) , SCN4A(6329) , SCN5A(6331) , SCN7A(6332) , SCN8A(6334) , SCN9A(6335)
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?