B7522
Benfluorex hydrochloride
analytical standard
Sinônimo(s):
N-(1-Methyl-2-(3-[trifluoromethyl]-phenyl)ethyl]aminoethanol benzoate ester
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
Cl.CC(Cc1cccc(c1)C(F)(F)F)NCCOC(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C19H20F3NO2.ClH/c1-14(12-15-6-5-9-17(13-15)19(20,21)22)23-10-11-25-18(24)16-7-3-2-4-8-16;/h2-9,13-14,23H,10-12H2,1H3;1H
chave InChI
NLOALSPYZIIXEO-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... SOAT1(6646)
Categorias relacionadas
Descrição geral
It is used in the treatment of impaired carbohydrate metabolism, atherogenic metabolic disorders and in the suppression of appetite.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)