Documentos Principais
ARK2055
SAFC
Brompheniramine Maleate
USP, BP, EP
Fabricação farmacêutica
Sinônimo(s):
(±)-Brompheniramine maleate salt
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16H19BrN2 · C4H4O4
Número CAS:
Peso molecular:
435.31
Número MDL:
Código UNSPSC:
51313418
Agency
BP
EP
USP
Nível de qualidade
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)\C=C/C(O)=O.CN(C)CCC(c1ccc(Br)cc1)c2ccccn2
InChI
1S/C16H19BrN2.C4H4O4/c1-19(2)12-10-15(16-5-3-4-11-18-16)13-6-8-14(17)9-7-13;5-3(6)1-2-4(7)8/h3-9,11,15H,10,12H2,1-2H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-
chave InChI
SRGKFVAASLQVBO-BTJKTKAUSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)