Documentos Principais
8.41643
Sigma-Aldrich
2,3,4,5,6-Pentafluorobenzylbromide
for synthesis
Sinônimo(s):
2,3,4,5,6-Pentafluorobenzylbromide, Bromomethylpentafluorobenzene
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H2BrF5
Número CAS:
Peso molecular:
260.99
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
Número do índice EC:
217-182-4
NACRES:
NA.22
Formulário:
liquid
Ensaio:
≥97.0% (GC)
Nível de qualidade
Ensaio
≥97.0% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de transição
flash point 83 °C
densidade
1.85 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C7H2BrF5/c8-1-2-3(9)5(11)7(13)6(12)4(2)10/h1H2
chave InChI
XDEPVFFKOVDUNO-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.845 - 1.855
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
181.4 °F
Ponto de fulgor (°C)
83 °C