95582
Xanthydrol solution
~10% in methanol, for the detection of urea
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
liquid
Nível de qualidade
qualidade
for the detection of urea
concentração
~10% in methanol
densidade
0.83 g/mL at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC1c2ccccc2Oc3ccccc13
InChI
1S/C13H10O2/c14-13-9-5-1-3-7-11(9)15-12-8-4-2-6-10(12)13/h1-8,13-14H
chave InChI
JFRMYMMIJXLMBB-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órgãos-alvo
Eyes,Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
51.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
11 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)