95321
Peróxido de hidrogênio
≥30%, for trace analysis
About This Item
Produtos recomendados
grau
for inorganic trace analysis
for trace analysis
Nível de qualidade
pressão de vapor
23.3 mmHg ( 30 °C)
Ensaio
≥30% (titration)
Formulário
solution
prazo de validade
~4 yr
concentração
≥30%
Impurezas
≤2 mg/kg total nitrogen (N)
densidade
1.11 g/mL at 20 °C
traços de ânion
bromide (Br-): ≤0.05 mg/kg
chloride (Cl-): ≤0.05 mg/kg
fluoride (F-): ≤1 mg/kg
nitrate (NO3-): ≤0.5 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤0.1 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤0.1 mg/kg
traços de cátion
Ag: ≤0.5 μg/kg
Al: ≤1 μg/kg
As: ≤1 μg/kg
Au: ≤1 μg/kg
B: ≤1 μg/kg
Ba: ≤0.5 μg/kg
Be: ≤0.5 μg/kg
Bi: ≤0.5 μg/kg
Ca: ≤10 μg/kg
Cd: ≤0.5 μg/kg
Co: ≤0.5 μg/kg
Cr: ≤0.5 μg/kg
Cs: ≤0.5 μg/kg
Cu: ≤0.5 μg/kg
Fe: ≤5 μg/kg
Ga: ≤0.5 μg/kg
Ge: ≤0.5 μg/kg
Hg: ≤1 μg/kg
In: ≤0.5 μg/kg
Ir: ≤0.5 μg/kg
K: ≤5 μg/kg
Li: ≤0.5 μg/kg
Mg: ≤1 μg/kg
Mn: ≤0.5 μg/kg
Mo: ≤0.5 μg/kg
Na: ≤5 μg/kg
Ni: ≤0.5 μg/kg
Os: ≤0.5 μg/kg
Pb: ≤0.5 μg/kg
Pd: ≤0.5 μg/kg
Pt: ≤0.5 μg/kg
Rb: ≤0.5 μg/kg
Rh: ≤0.5 μg/kg
Ru: ≤0.5 μg/kg
Sb: ≤0.5 μg/kg
Se: ≤1 μg/kg
Sn: ≤0.5 μg/kg
Sr: ≤0.5 μg/kg
Ti: ≤1 μg/kg
Tl: ≤0.5 μg/kg
U: ≤0.5 μg/kg
V: ≤0.5 μg/kg
Zn: ≤1 μg/kg
Zr: ≤0.5 μg/kg
cadeia de caracteres SMILES
OO
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/H2O2/c1-2/h1-2H
chave InChI
MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?