94777
DL-Amphetamine hydrochloride
analytical standard
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Ensaio
≥98.5% (HPLC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
controle de medicamentos
USDEA Schedule II; Home Office Schedule 2; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IIB (Portugal)
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl.CC(N)Cc1ccccc1
InChI
1S/C9H13N.ClH/c1-8(10)7-9-5-3-2-4-6-9;/h2-6,8H,7,10H2,1H3;1H
chave InChI
SEVKYLYIYIKRSW-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Repr. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Brain, Central nervous system
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)