94209
Piperazine
analytical standard
Sinônimo(s):
1,4-Diazacyclohexane, Diethylenediamine
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
pressão de vapor
0.8 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥99.0% (GC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
Lim. expl.
14 %
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impurezas
≤3.0% water
pb
145-146 °C (lit.)
pf
109-112 °C (lit.)
solubilidade
H2O: 0.9 g/L at 20 °C
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
forensics and toxicology
personal care
veterinary
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
C1CNCCN1
InChI
1S/C4H10N2/c1-2-6-4-3-5-1/h5-6H,1-4H2
chave InChI
GLUUGHFHXGJENI-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Repr. 2 - Resp. Sens. 1B - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1B
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?