Documentos Principais
919993
Sigma-Aldrich
Chiralyst P406
Umicore
Sinônimo(s):
Trisacetonitrile(η5-2,4-dimethylpentadienyl) ruthenium(II) tetrafluoroborate, [Ru(CH3CN)3(C7H11)]BF4
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13H20N3BF4Ru
Número CAS:
Peso molecular:
406.19
Código UNSPSC:
12352101
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
forma
powder
pf
>300 °C
Armazenamento e estabilidade
Do not store above 25°C (77°F). Store in a tightly closed original container under dry inert gas, protected from direct sunlight in a dry, cool and well-ventilated area.
Informações legais
Product of Umicore
Additional information available at www.pmc.umicore.com
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)