901814
UltraCat
≥95%
Sinônimo(s):
Bis(1-(2,6-diethylphenyl)-3,5,5-trimethyl-3-phenylpyrrolidin-2-ylidene)dichloro(3-phenyl-1H-inden-1-ylidene)ruthenium(II)
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥95%
Formulário
powder
adequação da reação
core: ruthenium
reagent type: catalyst
pf
>300 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl[Ru](Cl)(C1N(C2=C(CC)C=CC=C2CC)C(C)(C)CC1(C)C3=CC=CC=C3)(C4N(C5=C(CC)C=CC=C5CC)C(C)(C)CC4(C6=CC=CC=C6)C)=C7C8=CC=CC=C8C(C9=CC=CC=C9)=C7.C[N+]([O-])=O
Categorias relacionadas
Aplicação
Learn more about our metathesis catalysts
Informações legais
WO 2017/055945
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)