Documentos Principais
901759
Sigma-Aldrich
AquaMet
Sinônimo(s):
(4-((4-Ethyl-4-methylpiperazin-1-ium-1-yl)methyl)-1,3-dimesitylimidazolidin-2-ylidene)dichloro(2-isopropoxybenzylidene)ruthenium(II) chloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C39H55Cl3N4ORu
Número CAS:
Peso molecular:
803.31
Código UNSPSC:
12352101
NACRES:
NA.22
Formulário
powder
adequação da reação
core: ruthenium
reagent type: catalyst
temperatura de armazenamento
2-8°C
Aplicação
AquaMet is a highly active catalyst for olefin metathesis in water. The catalyst can be used in metathesis of water-insoluble substrates in ′′classical′′ organic solvents and in reactions in ionic liquids.
Informações legais
Sold in collaboration with Apeiron Synthesis, Inc. Research quantities are 100 g / customer / year. For quantities that exceed the research limit, please contact the supplier at www.apeiron-synthesis.com. PCT/EP2013/053967
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Highly active catalysts for olefin metathesis in water.
Skowerski K, et al.
Catalysis Science & Technology, 2(12), 2424-2427 (2012)