Documentos Principais
902000
Sigma-Aldrich
UltraNitroCat
≥95%
Sinônimo(s):
(1-(2,6-Diethylphenyl)-3,5,5-trimethyl-3-phenylpyrrolidin-2-ylidene)dichloro(2-isopropoxy-5-nitrobenzylidene)ruthenium(II)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C33H40Cl2N2O3Ru
Número CAS:
Peso molecular:
684.66
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
Ensaio
≥95%
Formulário
powder
adequação da reação
core: ruthenium
reagent type: catalyst
disponibilidade
available only in USA
pf
>300 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
Aplicação
UltraNitroCat is efficient in macrocyclization. Reactions can be run at 30 to 85 °C. The following reaction solvents are compatible: toluene, ethyl acetate, dimethylcarbonate, and CPME (cyclopentyl methyl ether).
Informações legais
Sold in collaboration with Apeiron Synthesis, Inc. Research quantities are 100 g / customer / year. For quantities that exceed the research limit, please contact the supplier at www.apeiron-synthesis.com.
WO 2017/055945
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Self-react. C
Código de classe de armazenamento
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Cyclic Alkyl Amino Ruthenium Complexes-Efficient Catalysts for Macrocyclization and Acrylonitrile Cross Metathesis
Gawin R, et al.
ACS Catalysis, 7 (8), 5443-5449 (2017)