91588
N-(n-Butyl)thiophosphoric triamide
analytical standard
Sinônimo(s):
N-Butylphosphorothioic triamide, N-Butylthiophosphoric triamide
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
Impurezas
≤1.0% water (calculated from elemental analysis)
pf
56-58 °C (lit.)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
S=P(NCCCC)(N)N
InChI
1S/C4H14N3PS/c1-2-3-4-7-8(5,6)9/h2-4H2,1H3,(H5,5,6,7,9)
chave InChI
HEPPIYNOUFWEPP-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Repr. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
204.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
96 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?