Documentos Principais
900641
Sigma-Aldrich
Metanol
≥99.8%, ZerO2®, anhydrous
Sinônimo(s):
Álcool metílico
About This Item
Fórmula linear:
CH3OH
Número CAS:
Peso molecular:
32.04
Beilstein:
1098229
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352104
NACRES:
NA.21
Nome do produto
Metanol, anhydrous, ZerO2®, 99.8%
grau
ZerO2®
Nível de qualidade
densidade de vapor
1.11 (vs air)
pressão de vapor
410 mmHg ( 50 °C)
97.68 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
99.8%
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
725 °F
qualidade
anhydrous
Lim. expl.
36 %
Impurezas
≤0.002% water
water
índice de refração
n20/D 1.329 (lit.)
p.e.
64.7 °C (lit.)
pf
−98 °C (lit.)
densidade
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CO
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3
chave InChI
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
ZerO2 products are rigorously degassed with highly pure inert gas providing solvents and solutions (anhydrous if specified) with very low residual oxygen content.
Informações legais
ZerO2 is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órgãos-alvo
Eyes,Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
49.5 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
9.7 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
Metanol suitable for HPLC, ≥99.9%
Sigma-Aldrich
34860
Metanol
Metanol for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Supelco
1.06009
Metanol
Metanol Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1372
Metanol
Nils Ewald et al.
Waste management (New York, N.Y.), 102, 40-47 (2019-10-28)
Black soldier fly larvae (Hermetia illucens; BSFL) can convert organic wastes into a nutrient-rich biomass suitable in animal feed, which could be a way to achieve more sustainable production of food. However, little is known about how the diet fed
Eliza Kwiatkowska-Borowczyk et al.
Oncoimmunology, 7(11), e1509821-e1509821 (2018-11-01)
Allogeneic whole cell gene modified therapeutic melanoma vaccine (AGI-101H) comprising of two melanoma cell lines transduced with cDNA encoding fusion protein composed of IL-6 linked with the soluble IL-6 receptor (sIL-6R), referred to as H6 was developed. H6 served as