Documentos Principais
900639
Sigma-Aldrich
1-Butanol
anhydrous, ZerO2®, 99.8%
Sinônimo(s):
n-Butanol, Álcool butílico
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)3OH
Número CAS:
Peso molecular:
74.12
Beilstein:
969148
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352001
NACRES:
NA.21
grau
ZerO2®
Nível de qualidade
densidade de vapor
2.55 (vs air)
pressão de vapor
5.5 mmHg
Ensaio
99.8%
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
649 °F
qualidade
anhydrous
Lim. expl.
11.2 %
dilution
(for analytical testing)
Impurezas
≤0.005% water
water
índice de refração
n20/D 1.399 (lit.)
p.e.
116-118 °C (lit.)
pf
−90 °C (lit.)
densidade
0.81 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCO
InChI
1S/C4H10O/c1-2-3-4-5/h5H,2-4H2,1H3
chave InChI
LRHPLDYGYMQRHN-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
ZerO2 products are rigorously degassed with highly pure inert gas providing solvents and solutions (anhydrous if specified) with very low residual oxygen content.
Informações legais
ZerO2 is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
95.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Ponto de fulgor (°C)
35 °C - Pensky-Martens closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Wieslaw Swietnicki et al.
International journal of molecular sciences, 22(13) (2021-07-03)
Pseudomonas aeruginosa is an opportunistic human pathogen that has become a nosocomial health problem worldwide. The pathogen has multiple drug removal and virulence secretion systems, is resistant to many antibiotics, and there is no commercial vaccine against it. Yersinia pestis