89700
Toluene-3,4-dithiol
for spectrophotometric det. of Mo, Sn, W, and also Ag and Re, ≥97.0%
Sinônimo(s):
3,4-Dimercaptotoluene, 4-Methyl-1,2-benzenedithiol, ‘Dithiol’
Ensaio
≥97.0% (GC)
≥97.0%
Formulário
powder
qualidade
for spectrophotometric det. of Mo, Sn, W, and also Ag and Re
técnica(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
p.e.
135-137 °C/17 mmHg (lit.)
pf
28-32 °C
30-33 °C (lit.)
densidade
1.179 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc(S)c(S)c1
InChI
1S/C7H8S2/c1-5-2-3-6(8)7(9)4-5/h2-4,8-9H,1H3
chave InChI
NIAAGQAEVGMHPM-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)