89117
8-Methyl-6-nonenoic acid, predominantly trans
analytical standard
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H18O2
Número CAS:
Peso molecular:
170.25
Beilstein:
1704210
Número MDL:
Código UNSPSC:
85151701
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥80% (GC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
concentração
≤15.0% (cis-8-Methyl-6-nonenoic acid)
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impurezas
≤1.0% water
índice de refração
n20/D 1.440-1.450
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
OC(CCCC/C=C/C(C)C)=O
InChI
1S/C10H18O2/c1-9(2)7-5-3-4-6-8-10(11)12/h5,7,9H,3-4,6,8H2,1-2H3,(H,11,12)/b7-5+
chave InChI
OCALSPDXYQHUHA-FNORWQNLSA-N
Aplicação
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Produtos recomendados
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?