86760
1,1,2,2-Tetrabromoethane
purum p.a., for separation (of mineral compounds), ≥98.0% (GC)
Sinônimo(s):
Acetylene tetrabromide, Muthmanns liquid, TBE
About This Item
Produtos recomendados
grau
for separation (of mineral compounds)
purum p.a.
Nível de qualidade
densidade de vapor
11.9 (vs air)
pressão de vapor
0.1 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥98.0% (GC)
forma
liquid
temperatura de autoignição
635 °F
índice de refração
n20/D 1.637 (lit.)
n20/D 1.637
pb
119 °C/15 mmHg (lit.)
pf
−1-1 °C (lit.)
densidade
2.967 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
BrC(Br)C(Br)Br
InChI
1S/C2H2Br4/c3-1(4)2(5)6/h1-2H
chave InChI
QXSZNDIIPUOQMB-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?