Documentos Principais
81409
Supelco
Polystyrene
analytical standard, for GPC, 70,000
Sinônimo(s):
PS
About This Item
Fórmula linear:
[CH2CH(C6H5)]n
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
grau
analytical standard
for GPC
Nível de qualidade
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
peso molecular
Mn ~64000
Mp ~67500
Mw ~65000
técnica(s)
gel permeation chromatography (GPC): suitable
Mw/Mn
~1.02
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Polystyrene is a synthetic thermoplastic, which can find a wide range of applications due to its properties like low cost, rigidity and good processability. It may also be used as a good support material to achieve good immobilization, which is the key factor in determining the analytical performance of an assay.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Analytical Uses of Immobilized Biological Compounds for Detection, Medical and Industrial Uses (1988)
Weathering of Polymers (1983)
Davis.A and Sims D et al.
Weathering of Polymers (1983)