80718
Tutin solution
20 μg/g in acetonitrile (nominal concentration), certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Sinônimo(s):
(1aS,1bR,2S,2′R,5R,6S,6aR,7aR,8R)-Hexahydro-1b,6-dihydroxy-6a-methyl-8-(1-methylethenyl)spiro[2,5-methano-7H-oxireno[3,4]cyclopent[1,2-d]oxepin-7,2′-oxiran]-3(2H)-one solution
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
TraceCERT®
Nível de qualidade
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante/nome comercial
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
concentração
20 μg/g in acetonitrile (nominal concentration)
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
formato
single component solution
temperatura de armazenamento
−20°C
InChI
1S/C15H18O6/c1-5(2)6-7-12(17)20-8(6)9(16)13(3)14(4-19-14)10-11(21-10)15(7,13)18/h6-11,16,18H,1,4H2,2-3H3/t6-,7+,8+,9+,10+,11-,13-,14+,15-/m0/s1
chave InChI
CCAZWUJBLXKBAY-ULZPOIKGSA-N
Descrição geral
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
For the analysis of the phytotoxin tutin in honey.
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
35.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
2.0 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)