Documentos Principais
78855
Supelco
Redox standard
465 mV
Sinônimo(s):
Redox Potential Standard
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
analytical standard
Nível de qualidade
descrição
redox potential: 465 mV ±5 mV, 25°C
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
aplicação(ões)
environmental
pharmaceutical
Formato
mixture
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
This Redox standard has a potential of 465 mV ±5 mV. It refers to the potential of the platinum electrode versus the Ag/AgCl reference electrode in 3M potassium chloride.
Aplicação
Redox standard acts as a control standard rather than a calibration standard which controls the functionality of the sensing and reference electrodes.
Características e benefícios
  • Broad range of values
  • Very high specifications (±5mV)
  • Detailed safety data sheet (SDS) available
  • Certified with proven verifiable accuracy and uncertainty of measurement
  • Guaranteed stability throughout its entire shelf life
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)