Key Documents
13198
Supelco
Redox standard
250 mV
Sinônimo(s):
250 mV 500ml Redox standard, Redox standard 250 mV
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
analytical standard
Nível de qualidade
descrição
redox potential: 250 mV ±5 mV, 25°C
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
aplicação(ões)
environmental
pharmaceutical
formato
mixture
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
This Redox standard has a potential of 250 mV ±5 mV. It refers to the potential of the platinum electrode versus the Ag/AgCl reference electrode in 3M potassium chloride.
Aplicação
Redox standard acts as a control standard rather than a calibration standard which controls the functionality of the sensing and reference electrodes.
Características e benefícios
  • Broad range of values
  • Very high specifications (±5mV)
  • Detailed safety data sheet (SDS) available
  • Certified with proven verifiable accuracy and uncertainty of measurement
  • Guaranteed stability throughout its entire shelf life
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Solução tampão (potassium dihydrogen phosphate/disodium hydrogen phosphate)traceable to SRM from NIST and PTB pH 7.00 (25°C) Certipur®
Supelco
1.09407
Solução tampão