descrição
redox potential: 200 mV ±5 mV, 25°C
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
aplicação(ões)
environmental
pharmaceutical
Formato
mixture
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
- Broad range of values
- Very high specifications (±5mV)
- Detailed safety data sheet (SDS) available
- Certified with proven verifiable accuracy and uncertainty of measurement
- Guaranteed stability throughout its entire shelf life
Exoneração de responsabilidade
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?