descrição
redox potential: 600 mV ±5 mV, 25°C
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
aplicação(ões)
environmental
pharmaceutical
Formato
mixture
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
This Redox standard has a potential of 600 mV ±5 mV. It refers to the potential of the platinum electrode versus the Ag/AgCl reference electrode in 3M potassium chloride.
Aplicação
Redox standard acts as a control standard rather than a calibration standard which controls the functionality of the sensing and reference electrodes.
Características e benefícios
- Broad range of values
- Very high specifications (±5mV)
- Detailed safety data sheet (SDS) available
- Certified with proven verifiable accuracy and uncertainty of measurement
- Guaranteed stability throughout its entire shelf life
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?