Key Documents
78754
Supelco
Gonyautoxin-1-15N7 and Gonyautoxin-4-15N7 solution
10 μg/g in acetic acid (nominal concentration), analytical standard
Sinônimo(s):
Toxin GTX1-15N7 and Toxin GTX4-15N7 solution
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H1715N7O9S
Peso molecular:
418.30
grau
analytical standard
Nível de qualidade
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
concentração
10 μg/g in acetic acid (nominal concentration)
formato
multi-component solution
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Paralytic Shellfish Toxin PST for the analysis of marine toxins in seafood.
Check out our complete range of marine toxins reference materials
This is the 13C isotope-labelled analog of Gonyautoxin-1 and Gonyautoxin-4
Nota de análise
10 μg/g (total) in 5 mM acetic acid
the mixture is "not equilibrated".
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)