Documentos Principais
BCR543
Mussel (dc-saxitoxin)
BCR®, certified reference material
About This Item
Código UNSPSC:
85151701
NACRES:
NA.24
grau
certified reference material
Agency
BCR®
fabricante/nome comercial
JRC
Matriz
mussel
aplicação(ões)
food and beverages
Formato
matrix material
temperatura de armazenamento
−20°C
Nota de análise
For more information please see:
BCR543
Outras notas
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Biotoxins / Mycotoxins: Saxitoxin dihydrochloride, dc-Saxitoxin dihydrochloride
Matrix Group: Fish and Seafood
Informações legais
BCR is a registered trademark of European Commission
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)