Ensaio
≥95.0% (HPLC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impurezas
≤5.0% water
aplicação(ões)
food and beverages
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)OC1CC(=O)OC(C)(C)[C@@H]2CC(=O)[C@]3(C)[C@H](CC[C@@]4(C)[C@@H](OC(=O)[C@H]5O[C@@]345)c6ccoc6)[C@@]12C
InChI
1S/C28H34O9/c1-14(29)34-19-12-20(31)36-24(2,3)17-11-18(30)27(6)16(26(17,19)5)7-9-25(4)21(15-8-10-33-13-15)35-23(32)22-28(25,27)37-22/h8,10,13,16-17,19,21-22H,7,9,11-12H2,1-6H3/t16-,17+,19?,21+,22-,25+,26-,27+,28-/m1/s1
chave InChI
KPDOJFFZKAUIOE-BIYZDVJRSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)