Documentos Principais
PHL89379
Limonina
phyproof® Reference Substance
Sinônimo(s):
Citrolimonina, Dictamnolactona, Evodin, Obaculactona, Ácido limonoico 3,19:16,17 dilactona
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C26H30O8
Número CAS:
Peso molecular:
470.51
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
primary reference standard
linha de produto
phyproof® Reference Substance
Ensaio
≥95.0% (HPLC)
fabricante/nome comercial
PhytoLab
aplicação(ões)
food and beverages
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CC1(C)O[C@H]2CC(=O)OC[C@]23[C@H]4CC[C@@]5(C)[C@@H](OC(=O)[C@H]6O[C@@]56[C@]4(C)C(=O)C[C@@H]13)c7ccoc7
InChI
1S/C26H30O8/c1-22(2)15-9-16(27)24(4)14(25(15)12-31-18(28)10-17(25)33-22)5-7-23(3)19(13-6-8-30-11-13)32-21(29)20-26(23,24)34-20/h6,8,11,14-15,17,19-20H,5,7,9-10,12H2,1-4H3/t14-,15-,17-,19-,20+,23-,24-,25+,26+/m0/s1
chave InChI
KBDSLGBFQAGHBE-MSGMIQHVSA-N
Descrição geral
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
A limonina pode ser usada em ensaios para quantificar a limonina em produtos cítricos. Também pode ser usada em outros ensaios como controle, padrão ou competidor ou em estudos sobre a fisiologia, o metabolismo e a biossíntese de limonina.
Ações bioquímicas/fisiológicas
A limonina, uma aglicona triterpenoide, é o princípio amargo das frutas cítricas. Ela tem atividade antiproliferativa e pró-apoptótica em várias linhagens celulares de câncer e inibe o câncer de cólon induzido por azoximetano em ratos. Também inibe a replicação do HIV-1 em monócitos, macrófagos e células mononucleares cultivados, possivelmente por inibição da atividade da HIV-1 protease.
Informações legais
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)