fonte biológica
plant
Ensaio
≥90% (LC/MS-ELSD)
forma
solid
peso molecular
450.57
solubilidade
water: slightly soluble
aplicação(ões)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temperatura de armazenamento
−20°C
InChI
1S/C28H34O5/c1-16(29)33-23-14-20-25(2,3)22(31)8-11-26(20,4)19-7-10-27(5)21(28(19,23)6)13-18(30)24(27)17-9-12-32-15-17/h8-9,11-13,15,19-20,23-24H,7,10,14H2,1-6H3/t19-,20+,23-,24-,26-,27-,28?/m1/s1
chave InChI
KWAMDQVQFVBEAU-BQDUOGPESA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
- Suitable for Biochemical and Biomedical research
- Versatile and adaptable for wide variety of laboratory and research applications
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3