77450
2-Bromoacetophenone
for GC derivatization, LiChropur™, ≥99.0%
Sinônimo(s):
ω-Bromoacetophenone, Phenacyl bromide
About This Item
Produtos recomendados
grau
for GC derivatization
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (GC)
≥99.0%
Formulário
crystals
qualidade
LiChropur™
adequação da reação
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Acylations
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
p.e.
135 °C/18 mmHg (lit.)
pf
48-51 °C (lit.)
49-50 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
BrCC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H7BrO/c9-6-8(10)7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2
chave InChI
LIGACIXOYTUXAW-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)