77396
Total Coliform ID Membrane
pink colored, sterile, diameter 70 mm, suitable for microbiology
Sinônimo(s):
Indicator membrane, ID Membranes
About This Item
Produtos recomendados
membrane size
70 mm
esterilidade
sterile
Formulário
disc
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
condição de armazenamento
protect from light
técnica(s)
microbe id | specific enzyme detection: suitable
aplicação(ões)
agriculture
environmental
food and beverages
microbiology
temperatura de armazenamento
2-8°C
adequação
Escherichia coli
coliforms
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)