76078
L-Metionina sulfoximina
Fabricação farmacêutica
Sinônimo(s):
L-S-(3-amino-3-carboxipropil)-S-metilsulfoximina
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
Ensaio
≥96% (rel., HPLC)
forma
solid
atividade óptica
[α]20/D +10.8 to +14.0°, c = 1 in H2O
concentração
95-102 % (w/w) (HPLC)
Impurezas
≤0.1% each single unknown impurity (rel.)
≤0.5% sulfated ash
≤0.5% water (Karl Fischer)
≤1% methionine sulfone (rel.)
≤1% methionine sulfoxide (rel.)
≤10 mg/kg azide
≤2% methionine (rel.)
≤5000 ppm ethanol (GC-HS)
pf
>210 °C (dec.) (lit.)
adequação
complies for H-NMR
complies for identity (HPLC)
cadeia de caracteres SMILES
CS(=N)(=O)CC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C5H12N2O3S/c1-11(7,10)3-2-4(6)5(8)9/h4,7H,2-3,6H2,1H3,(H,8,9)/t4-,11?/m0/s1
chave InChI
SXTAYKAGBXMACB-DPVSGNNYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Protocolos
LC/MS Analysis of L-Methionine Sulfoximine and Sulfone on Ascentis® Express OH5
Separation of L-Methionine sulfone; L-Methionine sulfoximine; L-Methionine sulfoxide