Documentos Principais
75049
Supelco
Capsaicin
certified reference material, TraceCERT®
Sinônimo(s):
8-Methyl-N-vanillyl-trans-6-nonenamide
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)2CHCH=CH(CH2)4CONHCH2C6H3-4-(OH)-3-(OCH3)
Número CAS:
Peso molecular:
305.41
Beilstein:
2816484
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
certified reference material
TraceCERT®
Nível de qualidade
linha de produto
TraceCERT®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
condição de armazenamento
under inert gas (argon)
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
pf
62-65 °C (lit.)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
COc1cc(CNC(=O)CCCC\C=C\C(C)C)ccc1O
InChI
1S/C18H27NO3/c1-14(2)8-6-4-5-7-9-18(21)19-13-15-10-11-16(20)17(12-15)22-3/h6,8,10-12,14,20H,4-5,7,9,13H2,1-3H3,(H,19,21)/b8-6+
chave InChI
YKPUWZUDDOIDPM-SOFGYWHQSA-N
Informações sobre genes
human ... TRPV1(7442)
Descrição geral
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Prototype vanilloid receptor agonist. Neurotoxin; activates sensory neurons that give rise to unmyelinated C-fibers, many of which contain substance P. Topical application desensitizes the sensory nerve endings giving a paradoxical antinociceptive effect; systemic administration can be neurotoxic to capsaicin-sensitive cells, especially in newborn animals. Active component of chili peppers.
Informações legais
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup