Documentos Principais
PHL89647
Dihydrocapsaicin
phyproof® Reference Substance
Sinônimo(s):
6,7-Dihydrocapsaicin, 8-Methyl-N-vanillylnonanamide, N-[(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)methyl]-8-methylnonenamide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C18H29NO3
Número CAS:
Peso molecular:
307.43
Beilstein:
2815150
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
primary reference standard
linha de produto
phyproof® Reference Substance
Ensaio
≥95.0% (HPLC)
fabricante/nome comercial
PhytoLab
aplicação(ões)
food and beverages
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
COc1cc(CNC(=O)CCCCCCC(C)C)ccc1O
InChI
1S/C18H29NO3/c1-14(2)8-6-4-5-7-9-18(21)19-13-15-10-11-16(20)17(12-15)22-3/h10-12,14,20H,4-9,13H2,1-3H3,(H,19,21)
chave InChI
XJQPQKLURWNAAH-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Ações bioquímicas/fisiológicas
VR1 vanilloid receptor agonist.
Ligação
Capsaicin analog.
Informações legais
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Capsazepine ≥98% (HPLC), solid
Sigma-Aldrich
C191
Capsazepine
Capsaicin European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Y0000671
Capsaicin
Global Trade Item Number
SKUGTIN
PHL89647-20MG