70167
Malt Extract for Biotechnology and Microbiology
for Biotechnology and Microbiology
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Malt extract, suitable for microbiology, Purified and clarified malt extract, supplemented with growth factors
fonte biológica
corn
Nível de qualidade
esterilidade
non-sterile
Formulário
powder
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
composição
chlorides, ~2%
reducing sugars (as maltose), ≥60%
resíduo de ignição
~3%
perda
~6% loss on drying
pH
5-6 (3% in H2O)
solubilidade
H2O: 3%, faintly turbid, yellow
aplicação(ões)
microbiology
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?