69875
Molybdenumhexacarbonyl
technical
Sinônimo(s):
Hexacarbonylmolybdenum(0)
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
9.1 (vs air)
Nível de qualidade
grau
technical
Formulário
solid
adequação da reação
core: molybdenum
reagent type: catalyst
p.e.
156 °C (lit.)
pf
150 °C (dec.) (lit.)
densidade
1.96 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Mo].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+]
InChI
1S/6CO.Mo/c6*1-2;
chave InChI
KMKBZNSIJQWHJA-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Artigos
Spin-based electronic (spintronic) devices offer significant improvement to the limits of conventional charge-based memory and logic devices which suffer from high power usage, leakage current, performance saturation, and device complexity.