69259
Yeast Peptone 7 (micro-agglomerated)
suitable for microbiology, pH 5.5-6.5
Sinônimo(s):
Peptone from yeast No. 7, Peptone from yeast No. 7, Saccharomyces cerevisiae, ext.
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
Saccharomyces cerevisiae
Nível de qualidade
Formulário
(Micro-agglomerated)
prazo de validade
61 mo.
embalagem
pkg of 500 g
condição de armazenamento
dry media (Tightly closed)
pH
5.5-6.5
solubilidade
water: soluble at 20 °C
aplicação(ões)
microbiology
componentes
(Total nitrogen ≥7.1Amino-N ≥4)
temperatura de armazenamento
2-30°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
- No animal-derived material
- Free of animal and human pathogens
- Free of allergens, pesticides, and GMO material
- No ethical or HALAL issues
- Greater batch consistency
- Greater flexibility thanks to modifiable specifications
- Lower CO2 footprint
- No need for import and export permits
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)