68405
MCPA-(methyl-d3)
PESTANAL®, analytical standard
Sinônimo(s):
4-Chloro-2-(methyl-d3)phenoxyacetic acid, MCPA-d3
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
PESTANAL®
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
aplicação(ões)
agriculture
formato
neat
Categorias relacionadas
Descrição geral
MCPA-(methyl-d3) is an isotopically labeled compound of the pesticide 4-chloro-2-methylphenoxy acetic acid (MCPA). MCPA is a widely used acidic herbicide which is soluble in water and highly effective even at low concentrations.
Aplicação
MCPA-(methyl-d3) may be used as a internal standard for the determination of the target pesticide in surface water by on-line solid-phase extraction−liquid chromatography-tandem mass spectrometry (SPE−LC−MS/MS). It may also be used as an internal standard for the quantification of the target analyte in soils by liquid chromatography-tandem mass spectrometry.
Informações legais
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Hydrophilic interaction liquid chromatography coupled with tandem mass spectrometry for acidic herbicides and metabolites analysis in fresh water.
Environmental Science and Pollution Research International, 22(6), 3988-3996 (2015)