45453
Dinoseb
PESTANAL®, analytical standard
Sinônimo(s):
2-sec-Butyl-4,6-dinitrophenol
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
PESTANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
agriculture
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCC(C)c1cc(cc(c1O)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C10H12N2O5/c1-3-6(2)8-4-7(11(14)15)5-9(10(8)13)12(16)17/h4-6,13H,3H2,1-2H3
chave InChI
OWZPCEFYPSAJFR-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Atenção
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
306.9 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
152.7 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Protocolos
US EPA Method 8270 (Appendix IX): GC Analysis of Semivolatiles on Equity®-5 (30 m x 0.25 mm I.D., 0.50 μm)