68217
2-Oxobutyric acid
analytical standard
Sinônimo(s):
α-Ketobutyric acid, 2-Oxobutanoic acid, Propionylformic acid
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
96.5-103.5% (T)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
pf
30-33 °C
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCC(C(O)=O)=O
InChI
1S/C4H6O3/c1-2-3(5)4(6)7/h2H2,1H3,(H,6,7)
chave InChI
TYEYBOSBBBHJIV-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
179.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
82 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)