67652
Acinetobacter Millichrome™ plus Supplement
suitable for microbiology
Sinônimo(s):
Acinetobacter chromogenic supplement
About This Item
Produtos recomendados
esterilidade
sterile; aseptically filled
Nível de qualidade
Formulário
dry powder
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
microbiological culture: suitable
solubilidade
sterile water: soluble (1 vial is sufficient for 5 L of final media)
aplicação(ões)
microbiology
pharmaceutical
water monitoring
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
adequação
selective for bacteria: Acinetobacter spp
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
Componentes
(1 vial is sufficient for 5 L of final media)
Growth and regulator factors 20 mL
Nota de preparo
Nota de análise
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)