67416
Acinetobacter Millichrome™ plus Agar
selective for bacteria: Acinetobacter spp, suitable for microbiology
Sinônimo(s):
Acinetobacter culture medium, Acinetobacter identification agar, Acinetobacter selective agar, AM plus Agar, Millichrome™ plus selective agar
About This Item
Produtos recomendados
Agency
EP
USP
Nível de qualidade
Compatibilidade de esterilização
dry heat compatible
compatible
Formulário
dry powder
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
composição
Agar, 15.0 g/L
Chromogenic mix, 1.8 g/L
Peptone and yeast extract 12.0
Salts, 4.0 g/L
fabricante/nome comercial
MilliChrome™
técnica(s)
microbiological culture: suitable
pH final
7.0±0.2 (25 °C)
solubilidade
deionized water: 32.8 g/L
aplicação(ões)
microbiology
pharmaceutical
water monitoring
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
15-25°C
adequação
selective for bacteria: Acinetobacter MDR
selective for bacteria: Acinetobacter spp
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
Nota de preparo
Armazenamento e estabilidade
- Store prepared media below 8°C, protected from direct light (max. 1 month).
- Store dehydrated powder, in a dry place, in tightly sealed containers at 2-25°C.
Nota de análise
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)