67407
2-Isopropylmalic acid
analytical standard
Sinônimo(s):
2-Hydroxy-2-isopropylsuccinic acid
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Ensaio
≥97.5% (HPLC)
Formulário
solid
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
pf
138-145 °C
144-146 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)C(O)(CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C7H12O5/c1-4(2)7(12,6(10)11)3-5(8)9/h4,12H,3H2,1-2H3,(H,8,9)(H,10,11)
chave InChI
BITYXLXUCSKTJS-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)