Documentos Principais
63325
Millipore
Lactic acid solution
10%, suitable for microbiology, sterile filtered
Sinônimo(s):
Lactic acid 10% Supplement
About This Item
Fórmula linear:
CH3CH(OH)CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
90.08
Beilstein:
5238667
Número MDL:
Código UNSPSC:
41171614
NACRES:
NA.71
Nível de qualidade
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
concentração
10%
aplicação(ões)
microbiology
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(O)C(O)=O
InChI
1S/C3H6O3/c1-2(4)3(5)6/h2,4H,1H3,(H,5,6)
chave InChI
JVTAAEKCZFNVCJ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Lactic Acid solution 10% recommended for the adjustment of acidic pH.
Componentes
Composition (10mL per vial)
Lactic acid 1g
Distilled water 10mL
Outras notas
Contains varying amounts of intermolecular esterification products.
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)