Key Documents
62881
Supelco
2-[(RS)-(4-Bromophenyl)phenylmethoxy]-N,N-dimethylethanamine hydrochloride
pharmaceutical impurity standard
Sinônimo(s):
Diphenhydramine impurity C (PhEur), 2-[(4-Bromophenyl)phenylmethoxy]ethyl(dimethyl)ammonium chloride, Bromazine hydrochloride, Bromodiphenhydramine hydrochloride, NSC 36113
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C17H20BrNO · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
370.71
Beilstein:
3754363
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
Nível de qualidade
Ensaio
≥97.0% (HPLC)
97.0-100.0% (AT)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
Impurezas
≤1.0% water
aplicação(ões)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
BrC(C=C1)=CC=C1C(OCCN(C)C)C2=CC=CC=C2.Cl
InChI
1S/C17H20BrNO.ClH/c1-19(2)12-13-20-17(14-6-4-3-5-7-14)15-8-10-16(18)11-9-15;/h3-11,17H,12-13H2,1-2H3;1H
chave InChI
ZQDJSWUEGOYDGT-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... HRH1(3269)
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)